Dimethylcyclohexan-1,4-dicarboxylat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009153-25G 009153-100G 009153-500G
FLUO009153-25GEA 32.6 EUR InStock
FLUO009153-25G FLUO009153-100G FLUO009153-500G
Dimethylcyclohexan-1,4-dicarboxylat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Dimethylcyclohexan-1,4-dicarboxylat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₆O₄
MDL Number: MFCD00001460
CAS-Nummer: 94-60-0
EINECS: 202-347-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge