(±)-Diethylacetylsuccinat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B23744.06 B23744.14 B23744.22
B23744.06EA 24.6 EUR InStock
B23744.06 B23744.14 B23744.22
(±)-Diethylacetylsuccinat ≥97%
(±)-Diethylacetylsuccinat
Purity: 97+% CAS No.: 1115-30-6 Molecular Formula: C10H16O5 Formula Weight: 216.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4346 Melting Point: -8° Boiling Point: 180-183°/50mm MDL No.: MFCD00009157
Formel: C₁₀H₁₆O₅
Siedepunkt: 180…183 °C (50 mmHg)
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 1,081
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009157
CAS-Nummer: 1115-30-6
EINECS: 214-223-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge