DSS (Disuccinimidylsuberat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MQ200
S1885-1G S1885-500MG S1885-5G
SIALS1885-1GEA 125 EUR InStock
SIALS1885-1G SIALS1885-500MG SIALS1885-5G
DSS (Disuccinimidylsuberat), Sigma-Aldrich®
DSS (Disuccinimidylsuberat)
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₈
MW: 368.34 g/mol
MDL Number: MFCD00049059
CAS-Nummer: 68528-80-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge