1-Brom-5-iod-4-nitro-2-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2984-5G HC-2984-1G
COBBHC-2984-5GEA 742 EUR InStock
COBBHC-2984-5G COBBHC-2984-1G
1-Brom-5-iod-4-nitro-2-(trifluormethoxy)benzol
1-Brom-5-iod-4-nitro-2-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₂BrF₃INO₃
MDL Number: MFCD12913963
CAS-Nummer: 1187386-19-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge