2,5-Dihydroxyterephthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
382132-25G 382132-5G
SIAL382132-25GEA 487 EUR InStock
SIAL382132-25G SIAL382132-5G
2,5-Dihydroxyterephthalsäure, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroxyterephthalsäure
Formel: C₈H₆O₆
MW: 198.13 g/mol
MDL Number: MFCD00132933
CAS-Nummer: 610-92-4
EINECS: 210-239-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge