4'-(Methylthio)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023852-10G 023852-50G
FLUO023852-10GEA 60.9 EUR InStock
FLUO023852-10G FLUO023852-50G
4'-(Methylthio)acetophenon
4'-(Methylthio)acetophenon
Formel: C₉H₁₀OS
MDL Number: MFCD00039835
CAS-Nummer: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge