4'-(Trifluormethylthio)acetophenon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL7991.1 FL7991.5
CHMPFL7991.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL7991.1 CHMPFL7991.5
4'-(Trifluormethylthio)acetophenon
4'-(Trifluormethylthio)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃OS
MW: 220.21 g/mol
MDL Number: MFCD00236332
CAS-Nummer: 713-67-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge