Methyl-3-amino-5-nitro-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011186-1G 011186-5G
FLUO011186-1GEA 87.9 EUR InStock
FLUO011186-1G FLUO011186-5G
Methyl-3-amino-5-nitro-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-5-nitro-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₈N₂O₄S
MDL Number: MFCD00245562
CAS-Nummer: 34674-75-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge