2-Brom-5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
017044-5G 017044-25G 017044-1G
FLUO017044-5GEA 269 EUR InStock
FLUO017044-5G FLUO017044-25G FLUO017044-1G
2-Brom-5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
2-Brom-5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
Formel: C₉H₆BrClS
MDL Number: MFCD00126363
CAS-Nummer: 175203-60-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge