(±)-α-Liponsäure 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
138720050 138720250 138721000
ACRO138720050EA 70.6 EUR InStock
ACRO138720050 ACRO138720250 ACRO138721000
(±)-α-Liponsäure 98+%
(±)-α-Liponsäure
Formel: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206.33 g/mol
Siedepunkt: 160…165 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 60…63 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005474
CAS-Nummer: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Melting point 60 to 63°C
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (2 % in 10 % NaOH) Clear yellow
UV spectrophotometry 98.0 to 102.0 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤0.071 %
Sulfate (SO4) ≤0.192 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge