(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin 1 M in Toluol
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L14583.AC L14583.AA
L14583.ACEA 250 EUR InStock
L14583.AC L14583.AA
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin 1 M in Toluol
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin
CAS No.: 112022-81-8 Molecular Formula: C18H20BNO Formula Weight: 277.17 Flash Point: 4°(39°F) UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00078439
Formel: C₁₈H₂₀BNO
Dichte: 0,925
Flash-Pt: 4 °C (39 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078439
CAS-Nummer: 112022-81-8
UN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge