(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin 0.5 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
674648-25ML 674648-5ML
SIAL674648-25MLEA 233 EUR InStock
SIAL674648-25ML SIAL674648-5ML
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin 0.5 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin
Formel: C₁₈H₂₀BNO
MDL Number: MFCD00078439
CAS-Nummer: 112022-81-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge