Sicherheitsstiefel, Gummistiefel, Portwest WORK, Safety Food FW 84
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FW84WHR42 FW84WHR41 FW84WHR47 FW84WHR46 FW84WHR45 FW84WHR44 FW84WHR43 FW84WHR40 FW84WHR39 FW84WHR38 FW84WHR37 FW84WHR36 FW84WHR48
114-3660EA 38.2 EUR InStock
114-3660 114-3659 114-3665 114-3664 114-3663 114-3662 114-3661 114-3658 114-3657 114-3656 114-3655 114-7837 PRTWFW84WHR48
Sicherheitsstiefel, Gummistiefel, Portwest WORK, Safety Food FW 84
Schuhe und Stiefel
Diese antistatischen, wasserdichten Sicherheitsgummistiefel bestehen aus einem PVC/Nitril-Obermaterial und einer PVC/Nitril-Sohle. Stiefel sind beständig gegen Öle, Fette, Laugen und Säuren.
  • Mit waschbarem Nylonfutter
  • Rutschfest und antistatisch
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Fußsporn
Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Farbe: Weiß.
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S4, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge