Kapillarsäulen, OPTIMA® 5 MS
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
726210.12 726210.25 726210.50 726211.30 726212.25 726212.50 726212.60 726213.30 726215.12 726215.25 726215.50 726220.15 726220.30 726220.60 726225.30 726225.60 726226.30 726226.60
MANA726210.12EA 352 EUR InStock
MANA726210.12 MANA726210.25 MANA726210.50 MANA726211.30 MANA726212.25 MANA726212.50 MANA726212.60 MANA726213.30 MANA726215.12 MANA726215.25 MANA726215.50 MANA726220.15 MANA726220.30 MANA726220.60 MANA726225.30 MANA726225.60 MANA726226.30 MANA726226.60
Kapillarsäulen, OPTIMA® 5 MS
Chromatographiesäulen
Unpolare GC-Phase mit geringem Ausbluten.
  • Für GC/MS und ECD-Anwendungen geeignet sowie generelle Analysen auf Spurenmengen
  • Maximale Temperatur für isothermale Anwendung 340 °C
  • Maximale Temperatur für kurze Isotherme in einem Temperaturprogramm mit 360 °C
5% Diphenyl –95% Dimethylpolysiloxan-Phase.
USP-Code: G27/G36.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge