Mit Polyvinylalkohol (PVA) beschichtete Kapillaren
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
G1600-60419 G1600-61219 G1600-61239 G1600-61419 G1600-67219 G1600-67319 G1600-68319 G160U-60419 G160U-61219 G160U-61239 G160U-61419
HEWLG1600-60419EA 343 EUR InStock
HEWLG1600-60419 HEWLG1600-61219 HEWLG1600-61239 HEWLG1600-61419 HEWLG1600-67219 HEWLG1600-67319 HEWLG1600-68319 HEWLG160U-60419 HEWLG160U-61219 HEWLG160U-61239 HEWLG160U-61419
Mit Polyvinylalkohol (PVA) beschichtete Kapillaren
Elektrophorese-Systeme Kapillarelektrophorese-Systeme
PVA-beschichtete Kapillaren enthalten eine permanent adsorbierte Schicht aus Polyvinylalkohol. Diese Beschichtung minimiert hydrophobe und elektrostatische Wechselwirkungen zwischen gelösten Stoffen und Wänden und eliminiert den elektroosmotischen Fluss (EOF). Durch ein proprietäres Abscheidungsverfahren ist die PVA-Beschichtung über einen weiten pH-Bereich stabil, selbst unter basischen Bedingungen von 2,5 bis 9,5. Diese Stabilität ermöglicht die Verwendung vieler gängiger CE-Puffer. Da die Kieselsäureoberfläche beschichtet ist, können viele Proteine ​​und Amine ohne das Peak-Tailing analysiert werden, das bei unbeschichteten Kapillaren auftritt. Da zudem EOF eliminiert wird, sind umständliche Waschvorgänge unnötig und die Reproduzierbarkeit der Migrationszeit kann verbessert werden.
Die Farbcodierung der Kapillare (Ausrichtungsstopfen) und der Ausrichtungsschnittstellen erleichtert die Kombination der richtigen Schnittstelle mit der Kapillare. Kapillaren für Nicht-Agilent CE-Systeme haben abnehmbare Ausrichtungsstopfen ohne Farbcodierung.
PVA-beschichtete Kapillaren können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, darunter Proteinanalyse bei physiologischem pH-Wert, isoelektrische Fokussierung und Analyse kleiner Anionen, ohne dass Flussumkehrmittel im Puffer erforderlich sind.
PVA-Beschichtung ist in Standardkapillaren oder in Agilent-Kapillaren mit verlängertem Lichtweg ("bubble"-Zellkapillaren) für hochempfindliche Anwendungen erhältlich. Beide Kapillaretypen sind in längeren Längen für die Verwendung in Nicht-Agilent-Systemen erhältlich.
Hinweis 1: Nicht kompatibel mit Boratpuffern
Note 2: PVA-beschichtete Kapillaren für CE/MS haben einen blauen Ausrichtungsstopfen, der dem blauen Farbcode der Ausrichtungsschnittstelle für die MS-UV-Erkennung entspricht. Der Ausrichtungsstopfen der PVA-Kapillare mit 50 μm Innendurchmesser für CE/MS hat einen schwarzen Punkt zur einfachen Identifizierung.
Hinweis 3: Wenn Kapillaren mit verlängerter Weglänge in Nicht-Agilent-Systemen verwendet werden, kann es zu einem Auflösungsverlust kommen, wenn die axiale Schlitzbreite nicht reduziert wird. In Agilent-Systemen enthält die Ausrichtungsschnittstelle richtig angepasste Schlitze, um die Auflösung beizubehalten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge