2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1196-25G AN-1196-100G
COBBAN-1196-25GEA 121 EUR InStock
COBBAN-1196-25G COBBAN-1196-100G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007673
CAS-Nummer: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..