2-Chlor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016271-1G 016271-5G
FLUO016271-1GEA 76.2 EUR InStock
FLUO016271-1G FLUO016271-5G
2-Chlor-4-pyridinboronsäure
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
MW: 157.36 g/mol
MDL Number: MFCD03788416
CAS-Nummer: 458532-96-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge