2-(Allylthio)nicotinsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB06373.1 BTB06373.10 BTB06373.50
MAYBBTB06373.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB06373.1 MAYBBTB06373.10 MAYBBTB06373.50
2-(Allylthio)nicotinsäure
2-(Allylthio)nicotinsäure
Formel: C₉H₉NO₂S
MDL Number: MFCD00051681
CAS-Nummer: 175135-25-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge