2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008618-5G 008618-1G
FLUO008618-5GEA 267 EUR InStock
FLUO008618-5G FLUO008618-1G
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₂F₇N
MDL Number: MFCD00091518
CAS-Nummer: 651-83-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge