3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004030-5G 004030-1G
FLUO004030-5GEA 116 EUR InStock
FLUO004030-5G FLUO004030-1G
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluorid
3-Amino-4-(4-morpholino)benzotrifluorid
Formel: C₁₁H₁₃F₃N₂O
MW: 246.23 g/mol
MDL Number: MFCD00042160
CAS-Nummer: 784-57-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge