N-(Cyanacetyl)morpholin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF187.25 CFF187.50 017256-25G 017256-50G
CHMPCFF187.25EA 268 EUR InStock
CHMPCFF187.25 CHMPCFF187.50 FLUO017256-25G FLUO017256-50G
N-(Cyanacetyl)morpholin
N-(Cyanacetyl)morpholin
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154.17 g/mol
MDL Number: MFCD00023353
CAS-Nummer: 15029-32-0
EINECS: 239-112-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge