Methyl-2-amino-4-(2-chlorphenyl)pyrimidin-5-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2318-5G HC-2318-1G
COBBHC-2318-5GEA 451 EUR InStock
COBBHC-2318-5G COBBHC-2318-1G
Methyl-2-amino-4-(2-chlorphenyl)pyrimidin-5-carboxylat
Methyl-2-amino-4-(2-chlorphenyl)pyrimidin-5-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₀ClN₃O₂
MDL Number: MFCD11855882
CAS-Nummer: 1133115-68-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge