4-Chromanol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A14940.03 A14940.06
A14940.03EA 30.2 EUR InStock
A14940.03 A14940.06
4-Chromanol ≥97%
4-Chromanol
Purity: 97% CAS No.: 1481-93-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 79-81°/5mm Beilstein Reference: 130800 MDL No.: MFCD00006849
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 38…42 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006849
CAS-Nummer: 1481-93-2
EINECS: 216-041-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge