5-Methyl-3-isoxazolcarbonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF302.5 CFF302.10 CFF302.25 017344-5G 017344-1G
CHMPCFF302.5EA 508 EUR InStock
CHMPCFF302.5 CHMPCFF302.10 CHMPCFF302.25 FLUO017344-5G FLUO017344-1G
5-Methyl-3-isoxazolcarbonylchlorid
5-Methyl-3-isoxazolcarbonylchlorid
Formel: C₅H₄ClNO₂
MDL Number: MFCD00085127
CAS-Nummer: 39499-34-8
EINECS: 254-475-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge