N-Docosanoyltaurin
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10007288-1 10007288-10 10007288-5
CAYM10007288-1EA 112 EUR InStock
CAYM10007288-1 CAYM10007288-10 CAYM10007288-5
N-Docosanoyltaurin
N-Docosanoyltaurin
Formel: C₂₄H₄₉NO₄S
CAS-Nummer: 783284-48-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge