2-Bromisobutyrylbromid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
403090050 403091000 403095000
ACRO403090050EA 26.6 EUR InStock
ACRO403090050 ACRO403091000 ACRO403095000
2-Bromisobutyrylbromid 98%
2-Bromisobutyrylbromid
Formel: C₄H₆Br₂O
MW: 229.91 g/mol
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000122
CAS-Nummer: 20769-85-1
EINECS: 244-017-3
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge