2-Acetoxyisobutyroylbromid 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L11592.14 L11592.22
L11592.14EA 69 EUR InStock
L11592.14 L11592.22
2-Acetoxyisobutyroylbromid 96%
2-Acetoxyisobutyroylbromid
Purity: 96% CAS No.: 40635-67-4 Molecular Formula: C6H9BrO3 Formula Weight: 209.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4570 Boiling Point: 100-110°/25mm Beilstein Reference: 2432585 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040923
Formel: C₆H₉BrO₃
MW: 209.05 g/mol
Siedepunkt: 100…110 °C (25 mmHg)
Dichte: 1.420
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00040923
CAS-Nummer: 40635-67-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge