2-(3-Trifluormethyl-α-toluolsulfonyl)thioacetamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008436-1G 008436-5G
FLUO008436-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008436-1G FLUO008436-5G
2-(3-Trifluormethyl-α-toluolsulfonyl)thioacetamid
2-(3-Trifluormethyl-α-toluolsulfonyl)thioacetamid
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂S₂
MDL Number: MFCD00052940
CAS-Nummer: 175276-83-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge