Methyl-trans-4-oxo-2-pentenoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
75944-1G 75944-5G
SIAL75944-1GEA 243 EUR InStock
SIAL75944-1G SIAL75944-5G
Methyl-trans-4-oxo-2-pentenoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-trans-4-oxo-2-pentenoat
Formel: C₆H₈O₃
MDL Number: MFCD00059331
CAS-Nummer: 2833-24-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge