2-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12N-071.500 12N-071.1 12N-071.5 12N-071.10
BIOT12N-071.500EA 0 EUR InStock
BIOT12N-071.500 BIOT12N-071.1 BIOT12N-071.5 BIOT12N-071.10
2-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₉FO₂
MW: 216.21 g/mol
MDL Number: MFCD01568770
CAS-Nummer: 320423-61-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge