Methyl-2-(brommethyl)-3-nitrobenzoat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
03-0004.1 03-0004.5
CHMP03-0004.1EA 0 EUR InStock
CHMP03-0004.1 CHMP03-0004.5
Methyl-2-(brommethyl)-3-nitrobenzoat
Methyl-2-(brommethyl)-3-nitrobenzoat
Formel: C₉H₈BrNO₄
MDL Number: MFCD04114315
CAS-Nummer: 98475-07-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge