5-Brom-2-(methylsulfonyl)benzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-1006-5G OT-1006-1G
COBBOT-1006-5GEA 1490 EUR InStock
COBBOT-1006-5G COBBOT-1006-1G
5-Brom-2-(methylsulfonyl)benzotrifluorid
5-Brom-2-(methylsulfonyl)benzotrifluorid
Formel: C₈H₆BrF₃O₂S
MDL Number: MFCD13195738
CAS-Nummer: 300356-32-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge