Cyclopentancarbaldehyd ≥98% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Stabilization: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)
H56609.03 H56609.06
H56609.03EA 45.5 EUR InStock
H56609.03 H56609.06
Cyclopentancarbaldehyd ≥98% stabilisiert
Cyclopentancarbaldehyd
Stabilized with 25 ppm 1,4-benzoquinone
Formel: C₆H₁₀O
Dichte: 0,919
MDL Number: MFCD00060798
CAS-Nummer: 872-53-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge