2-Methoxy-5-pyridinboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011048-5G 011048-1G
FLUO011048-5GEA 45.8 EUR InStock
FLUO011048-5G FLUO011048-1G
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure
2-Methoxy-5-pyridinboronsäure
Formel: C₆H₈BNO₃
MW: 152.95 g/mol
MDL Number: MFCD02093044
CAS-Nummer: 163105-89-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge