2-Chlor-6-(ethoxycarbonyl)-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-5854-1G PN-5854-250M
COBBPN-5854-1GEA 1370 EUR InStock
COBBPN-5854-1G COBBPN-5854-250M
2-Chlor-6-(ethoxycarbonyl)-4-pyridinboronsäurepinakolester
2-Chlor-6-(ethoxycarbonyl)-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BClNO₄
MDL Number: MFCD11617858
CAS-Nummer: 741709-70-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge