2-Chlor-6-isopropyl-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-9049-5G BB-9049-1G
COBBBB-9049-5GEA 796 EUR InStock
COBBBB-9049-5G COBBBB-9049-1G
2-Chlor-6-isopropyl-3-pyridinboronsäure
2-Chlor-6-isopropyl-3-pyridinboronsäure
Formel: C₈H₁₁BClNO₂
MDL Number: MFCD08274472
CAS-Nummer: 1003043-37-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge