4-Methylnicotinsäure Hydrochlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01942DA SB01942EA
MAYBSB01942DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01942DA MAYBSB01942EA
4-Methylnicotinsäure Hydrochlorid
4-Methylnicotinsäure Hydrochlorid
Formel: C₇H₈ClNO₂
MDL Number: MFCD00832700
CAS-Nummer: 94015-05-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge