2-Fluor-3-methyl-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-8413-1G PN-8413-250M
COBBPN-8413-1GEA 595 EUR InStock
COBBPN-8413-1G COBBPN-8413-250M
2-Fluor-3-methyl-5-pyridinboronsäurepinakolester
2-Fluor-3-methyl-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BFNO₂
MW: 237.800 g/mol
MDL Number: MFCD11855990
CAS-Nummer: 1150561-71-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge