2-Fluor-4-methyl-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8523-1G BB-8523-100M BB-8523-250M
COBBBB-8523-1GEA 1630 EUR InStock
COBBBB-8523-1G COBBBB-8523-100M COBBBB-8523-250M
2-Fluor-4-methyl-3-pyridinboronsäure
2-Fluoro-4-methyl-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₂
MDL Number: MFCD07374980
CAS-Nummer: 1029654-30-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge