3-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5273-1G BB-5273-250M
COBBBB-5273-1GEA 449 EUR InStock
COBBBB-5273-1G COBBBB-5273-250M
3-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure
3-(Trifluormethyl)-5-pyridinboronsäure
Formel: C₆H₅BF₃NO₂
MDL Number: MFCD09952041
CAS-Nummer: 947533-51-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge