2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-6236-1G BB-6236-5G
COBBBB-6236-1GEA 175 EUR InStock
COBBBB-6236-1G COBBBB-6236-5G
2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)-3-pyridinboronsäure
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Formel: C₈H₉BF₃NO₃
MDL Number: MFCD15143470
CAS-Nummer: 1218790-66-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge