2,6-Diacetylpyridin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B25678.03 B25678.06 B25678.14
B25678.03EA 47.6 EUR InStock
B25678.03 B25678.06 B25678.14
2,6-Diacetylpyridin ≥99%
2,6-Diacetylpyridin
Purity: 99% CAS No.: 1129-30-2 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 78-82° MDL No.: MFCD00006304
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Melting Pt: 78…82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006304
CAS-Nummer: 1129-30-2
EINECS: 214-442-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge