2-Benzyloxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8506-1G BB-8506-250M
COBBBB-8506-1GEA 462 EUR InStock
COBBBB-8506-1G COBBBB-8506-250M
2-Benzyloxy-3-pyridinboronsäure
2-Benzyloxy-3-pyridinboronsäure
Formel: C₁₂H₁₂BNO₃
MDL Number: MFCD06798264
CAS-Nummer: 1072952-41-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge