Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0) ≥98%
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AB134604 S46-0252.0250 AB134604.0001
ABCRAB134604EA 0 EUR InStock
ABCRAB134604 ABCRS46-0252.0250 ABCRAB134604.0001
Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0) ≥98%
Bis(tri-tert-butylphosphin)palladium(0)
Formel: C₂₄H₅₄P₂Pd
MW: 511.05 g/mol
MDL Number: MFCD03094580
CAS-Nummer: 53199-31-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge