Fluoren-[D10] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
456284-100MG 456284-1G
SIAL456284-100MGEA 252 EUR InStock
SIAL456284-100MG SIAL456284-1G
Fluoren-[D10] (98% D), Sigma-Aldrich®
Fluoren-[D10]
Formel: C₁₃D₁₀
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144313
CAS-Nummer: 81103-79-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge