9-Brom-9-phenylfluoren 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L14225.03 L14225.06
L14225.03EA 36.8 EUR InStock
L14225.03 L14225.06
9-Brom-9-phenylfluoren 96%
9-Brom-9-phenylfluoren
Purity: 96% CAS No.: 55135-66-5 Molecular Formula: C19H13Br Formula Weight: 321.23 Melting Point: 94-99° Beilstein Reference: 2561445 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00075522
Formel: C₁₉H₁₃Br
MW: 321.23 g/mol
Melting Pt: 94…99 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075522
CAS-Nummer: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge