3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01885.1 SB01885EA SB01885.50
MAYBSB01885.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01885.1 MAYBSB01885EA MAYBSB01885.50
3-(2-Chlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäure
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈ClNO₃
MDL Number: MFCD00020813
CAS-Nummer: 23598-72-3
EINECS: 245-770-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge