3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolthiocarbonsäureamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008241-1G 008241-5G
FLUO008241-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008241-1G FLUO008241-5G
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolthiocarbonsäureamid
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbothioamide
Formel: C₁₁H₈ClFN₂S
MDL Number: MFCD00052560
CAS-Nummer: 175204-42-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge