3,6-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7W-0313.500 7W-0313.1 7W-0313.5 7W-0313.10
BIOT7W-0313.500EA 0 EUR InStock
BIOT7W-0313.500 BIOT7W-0313.1 BIOT7W-0313.5 BIOT7W-0313.10
3,6-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyd
3,6-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₉H₉NO₅
MDL Number: MFCD00091893
CAS-Nummer: 1206-55-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge