2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6983-1G HC-6983-5G
COBBHC-6983-1GEA 98.3 EUR InStock
COBBHC-6983-1G COBBHC-6983-5G
2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)anilin
2-Ethoxy-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
MDL Number: MFCD01422864
CAS-Nummer: 2713-73-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge